Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons, 10 mm, filetage 10-425, verre, transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en silicone / PTFE
Code produit 12930861 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Épaisseur (métrique):
1,3mm
1,5mm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marking Spot Épaisseur (métrique) Conditionnement
12930861 Non 1,3mm 100 pièces
12950861 Non 1,5mm 100 pièces
15181969 Oui 1,3mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12930861
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND10
  • 10-425
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon à vis
  • Orifice central
  • PP
  • Silicone/PTFE
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant e
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Épaisseur (métrique) 1,3mm
Taille du bouchon 10-425
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit 1ère classe hydrolytique