Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons en verre transparent de 1,5 ml, 8 mm, filetage 8-425
Code produit 11555924 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (doublure):
Silicone / PTFE (0,9 mm)
Silicone / PTFE (1,3 mm)
Pré-fendu:
No
Oui
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (doublure) Pré-fendu Conditionnement
11555924 Silicone / PTFE (1,3 mm) No -
12980861 Silicone / PTFE (0,9 mm) Oui 100 pièces
11575924 Silicone / PTFE (1,3 mm) Oui -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11555924
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND8
  • 8-425
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon à vis
  • Orifice central
  • Polypropylène
  • Silicone/PTFE
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en con
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Matériau (doublure) Silicone / PTFE (1,3 mm)
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Pré-fendu No
Volume (métrique) 1,9 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 8-425
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm