Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons en verre transparent de 1,5 ml, 8 mm, filetage 8-425
Product Code. 12980861 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Matériau (doublure):
Silicone / PTFE (0,9 mm)
Silicone / PTFE (1,3 mm)
Pré-fendu:
No
Oui
Unit Size:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Matériau (doublure) Pré-fendu Unit Size
12980861 Silicone / PTFE (0,9 mm) Oui 100 pièces
11555924 Silicone / PTFE (1,3 mm) No -
11575924 Silicone / PTFE (1,3 mm) Oui -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12980861
Expédition estimée: 29-01-2027
Add to basket
Add to basket
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND8
  • 8-425
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon à vis
  • Orifice central
  • Polypropylène
  • Silicone/PTFE
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en con
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur de bouchon Noir
Matériau (doublure) Silicone / PTFE (0,9 mm)
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau verre
Pré-fendu Oui
Volume (métrique) 1,9 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 8-425
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm