Learn More
Macherey-Nagel™ Portoir pour flacons
Code produit 15798289 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
50
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
15798289 50 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15798289 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 702502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.62€
    16.70€ / 1 pièces
    Économisez 1.92€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce portoir à flacons peut être utilisé pour tous les flacons (11,6 x 32 mm) à fond plat. Il s’agit d’un portoir de flacons à 50 emplacements, en polypropylène bleu résistant aux produits chimiques. Position verticale et sécurisée des flacons sur la paillasse. Ils comportent un index alphanumérique et sont empilables lorsqu’ils sont vides.
  • Capacité de 50 cryotubes
  • Polypropylène bleu
  • Résistant aux produits chimiques
  • Grille alphanumérique
  • Empilable une fois vide
  • Idéal pour le stockage ou le transport
Spécification
Description Portoir pour flacons
Couleur Bleu
Positions 50
Empilables Oui, si vide
À utiliser avec (équipement) 50 flacons d’un diamètre de 12 mm (max.)
Dimensions (L x l x H) 190 x 100 x 22 mm
Type de produit Portoir