Learn More
Fisherbrand™ Anneau de plomb à revêtement en vinyle
Code produit 10195573 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diamètre (métrique) externe:
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Capacité:
Fioles (1 à 4 l)
Flacons (125 à 500 ml)
Flacons (250 à 1 000 ml)
Flacons (500 à 2 000 ml)
Poids (métrique):
220 g
500 g
635 g
970 g
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Capacité Poids (métrique) Conditionnement
10195573 48 mm 77 mm Flacons (125 à 500 ml) 220 g 1 pièce
11797884 51 mm 90 mm Flacons (250 à 1 000 ml) 500 g 1 pièce
11707894 57 mm 98 mm Flacons (500 à 2 000 ml) 635 g -
11717894 70 mm 115 mm Fioles (1 à 4 l) 970 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10195573
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stabilisez les récipients et le matériel de laboratoire sans les rayer ni les marquer. L'anneau de plomb recouvert de vinyle est doté d'un revêtement doux autour des anneaux de plomb en forme de O. Disponible en quatre tailles pour accueillir des flacons de différentes tailles.
  • Les anneaux en forme de O stabilisent les récipients et la verrerie de laboratoire.
  • Peut également servir à immerger des récipients dans des bains-marie.
  • Les anneaux de plomb recouverts de vinyle ne marqueront ni ne rayeront les plans de travail et la verrerie de laboratoire.
  • Disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à différents types de flasques.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Flacons (125 à 500 ml)
Matériau Plomb
Forme Circulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flacons
Quantité 1 de chaque
Diamètre (impériale) interne 1,9 in
Diamètre (impériale) externe 3 in
Diamètre (métrique) externe 77 mm
Poids (impériale) 9,8 oz.
Poids (métrique) 220 g
Type de produit Anneau en plomb
Diamètre (métrique) interne 48 mm
Étagères Aucune
Largeur (métrique) 7.7 cm