Learn More
Fisherbrand™ Anneaux en plomb à revêtement en vinyle en forme de C
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpecifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Flacons (125 à 500 ml) |
| Matériau | Plomb |
| Forme | Rond |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions | 125 à 500 ml |
| Show More |