Learn More
Fisherbrand™ Anneaux en plomb à revêtement en vinyle en forme de C
Code produit 11736725 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Fioles (1 à 4 l)
Flacons (125 à 500 ml)
Flacons (250 à 1 000 ml)
Flacons (500 à 2 000 ml)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11736725 Flacons (250 à 1 000 ml) 1 pièce
11726725 Flacons (125 à 500 ml) 1 pièce
11756725 Fioles (1 à 4 l) 1 pièce
11746725 Flacons (500 à 2 000 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11736725
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stabilisez les récipients et le matériel de laboratoire ou immergez-les dans un bain-marie. Grâce aux anneaux en plomb à revêtement en vinyle Fisherbrand™, les flacons et autres matériaux de laboratoire sont lestés sans causer de dommages.
  • Les anneaux en plomb à revêtement en vinyle ne marquent ni ne rayent les paillasses et les matériaux de laboratoire
  • La forme de C permet de modifier la taille manuellement pour un ajustement personnalisé
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Flacons (250 à 1 000 ml)
Matériau Plomb
Positions 1
Forme Circulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flacons
Quantité 1 de chaque
Dimensions 250 à 1000 ml
Diamètre (métrique) externe 90 mm
Poids (métrique) .472 kg
Type de produit Anneau en plomb
Diamètre (métrique) interne 51 mm
Étagères Aucune