Learn More
Brady™ Étiquettes de danger à mini-pictogrammes en vinyle
Product Code. 11303472 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Texte affiché:
CMR Risque Mutagène - Respiratoire
DANGER de sensibilité cutanée - inhalation
DANGER pour le milieu aquatique
Gaz sous pression
Matières combustibles
Matières corrosives
Matières explosives
Matières solides inflammables
Matières toxiques
Unit Size:
96 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Texte affiché Unit Size
11303472 DANGER de sensibilité cutanée - inhalation 96 pièces
11313472 CMR Risque Mutagène - Respiratoire 96 pièces
11353472 Matières combustibles 96 pièces
11333472 Matières corrosives 96 pièces
12034128 DANGER pour le milieu aquatique 96 pièces
12024128 Gaz sous pression 96 pièces
11333442 Matières explosives 96 pièces
11343442 Matières solides inflammables 96 pièces
11363472 Matières toxiques 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 11303472 Supplier Brady™ Supplier No. 814018
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Specifications
Certifications/Conformité ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Alternate Part Number mini PIC1805-10X10-GHS07/96
Finition Brillant
Matériau Vinyle
Quantité 96/boîte
Type d’adhésif Acrylique permanent
À utiliser avec (application) Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
Hauteur (métrique) 10 mm
Épaisseur 0,061 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Plage de températures (métrique) -18°C à 60°C
Forme Diamant
Texte affiché DANGER de sensibilité cutanée - inhalation
Type de produit Symbole de premiers secours
Couleur Noir sur blanc