Learn More
Brady™ Étiquettes de danger à mini-pictogrammes en vinyle
Code produit 11363472 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
CMR Risque Mutagène - Respiratoire
DANGER de sensibilité cutanée - inhalation
DANGER pour le milieu aquatique
Gaz sous pression
Matières combustibles
Matières corrosives
Matières explosives
Matières solides inflammables
Matières toxiques
Conditionnement:
96 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Texte affiché Conditionnement
11363472 Matières toxiques 96 pièces
11313472 CMR Risque Mutagène - Respiratoire 96 pièces
11353472 Matières combustibles 96 pièces
11333472 Matières corrosives 96 pièces
12034128 DANGER pour le milieu aquatique 96 pièces
11303472 DANGER de sensibilité cutanée - inhalation 96 pièces
12024128 Gaz sous pression 96 pièces
11333442 Matières explosives 96 pièces
11343442 Matières solides inflammables 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11363472 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 814022
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Alternate Part Number mini PIC1809-10X10-GHS06/96
Finition Brillant
Matériau Vinyle
Quantité 96/boîte
Type d’adhésif Acrylique permanent
À utiliser avec (application) Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
Hauteur (métrique) 10 mm
Épaisseur 0,061 mm
Largeur (métrique) 105 mm
Plage de températures (métrique) -18°C à 60°C
Forme Diamant
Texte affiché Matières toxiques
Type de produit Panneau de sécurité d’évacuation
Couleur Noir sur blanc