Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Papier toilette plié double épaisseur 8408, paquet de 36
Description
- Chaque paquet individuel de papier toilette plié contient 200 feuilles de papier toilette double épaisseur.
- Papier toilette plié de haute qualité avec marque et gaufrage Kleenex™ Feuilles de papier toilette pour une expérience de salle de bain améliorée
- Le papier toilette double épaisseur est doux et luxueux, offrant un soin de qualité supérieure.
- Pour garantir la protection de l'environnement, ceci Kleenex™ Le papier toilette est FSC Certifié, il porte l'Écolabel européen et sa chasse d'eau est fiable.
- Compatible avec une variété de Kimberly-Clark™ distributeurs de papier toilette
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier hygiénique plié |
| Longueur (impériale) | 15,5 in |
| Longueur (métrique) | 18,6 cm |
| Largeur (impériale) | 11,8 in |
| Largeur (métrique) | 12,5 cm |
| Matériau | Papier |
| Certifications/Conformité | Certification ISO 14001, ISO 9001, Ecolabel européen et FSC |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 12,5 x 18,6 cm |
| Format | Feuilles pliées individuellement |
| Afficher plus |