Learn More
- Home
- Products
- Réservoirs
- Réservoirs et revêtements
- VistaLab™ Technologies Réservoirs à réactifs
VistaLab™ Technologies Réservoirs à réactifs
Code produit 11935732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
100 ml (avec couvercle)
10 ml
25 ml
25 ml (divisé)
50 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
Conditionnement individuel
Emballage individuel
En vrac
Quantité:
10/sachet x 10 ; 100/boîte
100/boîte
100/carton
20/sachet x 10 ; 200/boîte
200 po 20 sachets de 10
50/boîte
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
50 pièces
24 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Stérilité | Conditionnement | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11935732 | 25 ml | Stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11915732 | 100 ml | Stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11925732 | 100 ml | Stérile | Emballage individuel | 50/boîte | 50 pièces |
| 11945732 | 25 ml (divisé) | Stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11925742 | 100 ml (avec couvercle) | Stérile | Emballage individuel | 50/boîte | 50 pièces |
| 11955732 | 25 ml | Stérile | Emballage individuel | 50/boîte | 50 pièces |
| 11975732 | 50 ml | Stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11985732 | 50 ml | Stérile | Emballage individuel | 50/boîte | 50 pièces |
| 11935722 | 100 ml | Stérile | Emballage individuel | 100/boîte | 100 pièces |
| 11995732 | 100 ml | Stérile | En vrac | 20/sachet x 10 ; 200/boîte | 200 pièces |
| 11965722 | 50 ml | Stérile | En vrac | 20/sachet x 10 ; 200/boîte | 200 pièces |
| 11945722 | 25 ml | Stérile | En vrac | 20/sachet x 10 ; 200/boîte | 200 pièces |
| 11905742 | 50 ml | Stérile | Emballage individuel | 100/boîte | 100 pièces |
| 11955722 | 25 ml | Stérile | Emballage individuel | 100/boîte | 100 pièces |
| 11975742 | 25 ml | Non stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11985742 | 25 ml (divisé) | Non stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11915752 | 50 ml | Non stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11965742 | 100 ml | Non stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11965732 | 25 ml (divisé) | Stérile | Emballage individuel | 50/boîte | 50 pièces |
| 15742962 | 10 ml | Stérile | En vrac | 100/carton | 100 pièces |
| 16445094 | 10 ml | Stérile | Conditionnement individuel | 50/boîte | 50 pièces |
| 16455094 | 10 ml | Stérile | En vrac | 200 po 20 sachets de 10 | 200 pièces |
| 16465094 | 10 ml | Stérile | Conditionnement individuel | 100/boîte | 100 pièces |
| 16405104 | 10 ml | Non stérile | En vrac | 100/carton | 100 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Code produit
11935732
Fournisseur
VistaLab™ Technologies
Code fournisseur
30541002
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
129.00€
97.92€ / 100 pièces
Économisez 31.08€
24% de réduction
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
88.13 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28004" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28004" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Description
- En PS avec base à coins découpés
- Becs verseurs distincts pour vider les réservoirs sans rien renverser
- Les graduations nettement indiquées sur la paroi intérieure réduisent la perte de réactif
- Base large et structure robuste pour assurer la stabilité et éviter les déversements
- Angles moulés permettant de séparer facilement les réservoirs conditionnés en vrac
- Disponible en volumes de 25, 50, 100 mL et 1,8 L ; Disponible en format 25 mL avec configuration divisée pour le pipetage multicanal simultané de deux réactifs.
- Le modèle de 100 ml (réf. 21-385-111) est fourni avec un couvercle.
- Disponibles dans un emballage individuel ou un conditionnement en vrac, stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou non stériles
Informations sur la commande
Couvercle de réservoir vendu séparément (réf. : de catalogue 21-385-110).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Apyrogène |
| Couleur | blanc |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| À utiliser avec (application) | Manutention générale des liquides |
| Hauteur (impériale) | 7,5 in |
| Longueur (impériale) | 13 in |
| Conditionnement | En vrac |
| Quantité | 10/sachet x 10 ; 100/boîte |
| Largeur (impériale) | 7 in |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Canaux | 1 |
| Jetable | Usage unique |
| Forme du fond | Fond en V |
| Afficher plus Afficher moins |