Learn More
Vitamin B12, Serva Electrophoresis™
Product Code. 11707896
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11707896 500 mg Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11707896 Supplier Serva Electrophoresis Supplier No. 3831002
 Restricted Item
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 68-19-9
Molecular Formula C63H89CoN14O14P
Quantity 500 mg
Synonym vitamin b12, cyanocobalamin, cobalamin, cyanocobalamin;cyanocob iii alamin, crystamine, anacobin, berubigen, cobavite, depinar, nascobal
InChI Key AGVAZMGAQJOSFJ-UHFFFAOYNA-M
Molecular Weight (g/mol) 1356.40
PubChem CID 134691994
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.