Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Béchers Griffin en PP
Code produit 15742096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 ml
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15742096 5000 ml 4 pièces
15752086 50 ml 12 pièces
15762086 100 ml 12 pièces
15262549 250 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15742096 Fournisseur BRANDTECH™ VITLAB™ Code fournisseur 617081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    83.84€ / 4 pièces
    Économisez 84.16€
    50% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gobelets Griffin en polypropylène sont dotés d'une échelle bleue en relief facilement lisible pour des mesures précises.
En PP très transparent pour une visibilité optimale.
  • Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
  • Autoclavables sous condition à 121°C, pour le modèle avec graduations en relief
  • Adaptés aux denrées alimentaires
  • Fabriqués conformément à la norme ISO 705
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) externe 7,08 in
Diamètre (métrique) externe 18 cm
Capacité (métrique) 5000 ml
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) À usage général
Hauteur (impériale) 9,72 in
Hauteur (métrique) 24,7 cm
Incréments 500 ml
Température (impériale) de fonctionnement max. 257°F
Température (métrique) de fonctionnement max. 125°C
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056
Scale Échelle graduée moulée et imprimée
Modèle Griffin