Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc Viton
Code produit 11502593 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Conditionnement:
5m
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Épaisseur (métrique) Conditionnement
11502593 8 mm 2 mm 5m
11512583 1 mm 1 mm -
11532583 2 mm 1 mm 5m
11542583 3 mm 1 mm 5m
11552583 4 mm 1 mm 5m
11562583 5 mm 1,5 mm 5m
11572583 6 mm 1,5 mm 5m
11582583 6 mm 3 mm 5m
11592583 8 mm 1,5 mm 5m
11512593 10 mm 2 mm -
11522593 12 mm 2,5 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11502593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.32€
    165.72€ / 5m
    Économisez 151.60€
    47% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transfert de liquides corrosifs, même à des températures élevées
  • Excellente résistance chimique, en particulier aux carburants agressifs, aux acides, aux huiles animales et végétales, aux solvants, aux alcools et aux agents de blanchiment
  • Bonne résistance à l’ozone et au rayonnement
  • Autres tailles disponibles sur demande
  • Densité de 1,83 g/cm3
  • Plage de températures de -20 à +300°C
Spécification
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Viton
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (métrique) 2 mm
À utiliser avec (application) Transfert des liquides corrosifs, même à hautes températures