Learn More
Sartorius Concentrateur centrifuge Vivaspin™ 20
BIOPHARMA
Code produit 10670333 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Pack de démarrage, 2 de chaque : 5K, 10K, 30K, 50K, 100K Da
Quantité:
12/boîte
48/boîte
48/paquet
Unit Size:
12 pièces
48 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. MWCO Quantité Unit Size
10670333 10 kDa 12/boîte 12 pièces
10757651 100 kDa 48/boîte 48 pièces
10365171 1000 kDa 48/paquet 48 pièces
10506282 30 kDa 12/boîte 12 pièces
10623002 Pack de démarrage, 2 de chaque : 5K, 10K, 30K, 50K, 100K Da 12/boîte 12 pièces
10385121 30 kDa 48/boîte 48 pièces
10099490 50 kDa 48/boîte 48 pièces
10672422 100 kDa 12/boîte 12 pièces
16656762 10 kDa 48/boîte 48 pièces
10738231 10 kDa 48/boîte 48 pièces
10039460 1000 kDa 12/boîte 12 pièces
10315271 5 kDa 48/boîte 48 pièces
10096881 300 kDa 48/boîte 48 pièces
10273521 50 kDa 12/boîte 12 pièces
16636762 10 kDa 12/boîte 12 pièces
10012561 3 kDa 12/boîte 12 pièces
10325271 5 kDa 12/boîte 12 pièces
10411052 300 kDa 12/boîte 12 pièces
10638842 3 kDa 48/boîte 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Product Code. 10670333 Supplier Sartorius Supplier No. VS2001
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Offre une flexibilité de volume et une performance accrues. Le concentrateur par centrifugation VivaspinTM 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors à godets oscillants et 14 ml dans des rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 50 ml. Il est doté de deux membranes verticales jumelles pour une vitesse de filtration inégalée et > Concentration 100 fois supérieure.
Offre une flexibilité de volume et une performance accrues. Le concentrateur par centrifugation VivaspinTM 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors à godets oscillants et 14 ml dans des rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 50 ml. Présente deux membranes verticales pour une vitesse de filtration non parallèle et > Concentration 100 fois.
Vivaspin™ 20 concentrateurs centrifuges ont été développés pour offrir une flexibilité et des performances accrues en termes de volume. Vivaspin™ 20 poignées jusqu'à 20 mL dans les rotors à godets oscillants et 14 mL dans les rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 50 mL. Vivaspin™ 20 est doté de deux membranes verticales jumelles pour une vitesse de filtration inégalée et > Concentration 100 fois supérieure. La graduation du volume permet de contrôler le processus de concentration et le fond incliné modifié simplifie le pipetage du concentré final. Pour une plus grande flexibilité des processus, Vivaspin™ Le modèle 20 est disponible avec des accessoires et des modes de fonctionnement uniques. Pour un dessalage en une étape suite à la concentration, une coupelle de diafiltration remplie de solution tampon est placée sur le concentrateur puis centrifugée pour atteindre un dessalage de 98 %, au lieu de deux centrifugations pour atteindre le même résultat avec la procédure classique de remplissage et de centrifugation. Lorsqu'une centrifugeuse appropriée n'est pas disponible, ou pour le traitement d'un seul échantillon, pour la filtration sous pression de gaz, Vivaspin™ 20 peuvent être remplis avec jusqu'à 15 ml puis pressurisés pour une concentration sur paillasse. Pour un traitement encore plus rapide, la filtration sous pression des gaz peut être associée à la centrifugation. La filtration sous pression est particulièrement utile pour les échantillons difficiles ou visqueux tels que le sérum, lors de l’utilisation d’une température de traitement basse ou en règle générale lorsqu’un minimum de temps de traitement est essentiel.
  • Membrane en PES à débit élevé
  • Récupération élevée du rétentat > 90 %
  • Double membrane verticale pour une concentration ultrarapide
  • Compatibilité universelle du rotor
  • Concentration sûre de l’échantillon grâce au volume de la butée
  • Récupération pratique du concentrat par pipetage
  • Graduation du volume pour une lecture / surveillance facile
  • Concentration 100 fois avec deux membranes verticales
  • Option supplémentaire pour un fonctionnement sous pression
Compatibilité du rotor
Veuillez noter: Vivaspin™ Le modèle 20 (30 mm x 116 mm) est conçu pour s'adapter aux rotors pouvant accueillir des tubes à fond conique Falcon de 50 ml, par exemple. Beckman Allegra 25R avec rotor pivotant TS-5.1-500 avec godets BUC 5 et adaptateurs 368327 ; Beckman TA-10.250 25° rotor à angle fixe avec adaptateurs 356966 ; Multifuge 3 SR avec rotor pivotant 75006445 avec godets 75006441 et adaptateurs pour tubes à fond conique Falcon 50 ml. Ces dispositifs ne sont pas conçus pour s'adapter aux rotors qui n'acceptent que des tubes à fond rond de 29 mm x 105 mm, par exemple. Sorvall SS34 ou Beckmann JA 20. Si votre rotor n'accepte que des tubes à fond rond de 29 mm x 105 mm, veuillez utiliser le Vivaspin™ 15, qui peut être utilisé dans des tubes à centrifuger à fond rond ou coniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Jetable Usage unique
Type de filtre Ultrafiltration
Matériau (membrane) PES
MWCO 10 kDa
Stérilité Non stérile
Quantité 12/boîte
Type Concentrateur centrifuge
Volume (métrique) 14 ml (rotor à angles fixes), 20 ml (rotor à godets oscillants)
Longueur (métrique) 116 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
Volume d’échantillon 20 mL