Learn More
Duran™ Fiole jaugée, 3000 mL, sans inscription
Code produit 15573152 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité :3 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15573152 Capacité :3 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15573152 Fournisseur Duran™ Code fournisseur 213726878
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un choix idéal pour le mélange, la mesure et le maintien de liquides en laboratoire.
  • Sans impression
  • NS 29/32
  • En verre borosilicaté 3.3
  • Résistance chimique exceptionnelle et comportement proche d’un comportement inerte
  • Haute température et résistance aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 3 l
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Comprend Flacon volumétrique ; bouchon non inclus
Type de produit Fiole jaugée
Joint conique standard NS 29/32
Graduated Aucune marque de graduation
Mouth Style À bord roulé