Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Code produit 15547335 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Modèle:
SI-0256
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Modèle Conditionnement
15547335 Prise EU SI-0256 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15547335 Fournisseur Scientific Industries SI™ Code fournisseur 83041404
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mélange de doucement à vigoureusement. Les vitesses du Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 varient de 600 à 3200 tr/min.
  • Vitesse variable pour un mélange précis
  • Large gamme d’accessoires disponibles pour la plupart des tubes, plaques et autres récipients
  • Contrôle mains libres ou tactile
  • Peut être utilisé dans des chambres froides et des incub
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 600 à 3200 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 60 Hz
Tension 230 V
Type de produit Agitateur Vortex
Certifications/Conformité CE, ETL
Type de prise Prise EU
Fréquence 60 Hz
Profondeur (métrique) 165 mm
Hauteur (métrique) 165 mm
Largeur (métrique) 122 mm
Poids (métrique) 4 kg
Modèle SI-0256
Comprend Coupelle amovible, plateforme de 76 mm
Modes de fonctionnement Mains libres, tactile
Garantie et services 2 ans