Learn More
IKA Agitateur IKA Vortex 3
Code produit 10132562 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite Conditionnement
10132562 4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10132562 Fournisseur IKA Code fournisseur 0003340000
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’agitateur IKA Vortex 3 convient à un fonctionnement pendant une courte période (fonction tactile), activé en appuyant sur le plateau de l’agitateur, ou à un fonctionnement continu.
  • Conception compacte
  • Large plage de vitesses, réglable à l’infini
  • Différentes applications grâce aux 3 accessoires et aux 7 inserts interchangeables (par exemple microtubes, plaques de microtitration, flacons Erlenmeyer 250 ml, etc.), à commander séparément
  • Les accessoires s’emboîtent facilement sur l’appareil dans n’importe quelle position
  • La sangle spéciale facilite la manipulation des flacons ronds/Erlenmeyer
  • Boîtier moulé sous pression en zinc robuste
  • Fonctionnement de courte durée activé en appuyant sur l’accessoire (fonction tactile)
  • Stable à haute vitesse grâce aux pieds spéciaux (base en silicone avec amortissement ultra-élevé des vibrations)
  • Excentrique avec roulements à billes
  • Convient pour un fonctionnement continu avec un faible chauffage automatique grâce à l’auto-ventilation du moteur
  • Mouvement d’agitation : orbital
  • Diamètre orbital : 4 mm
  • Réglage illimité de la plage de vitesses : 500 - 2 500 tr/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 4 mm
Vitesse de rotation 0 à 2 500 tr/min
Tension 200/240 V, 100/115 V
Puissance 60 W
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (impériale) 5,8 in
Profondeur (métrique) 14,9 cm
Hauteur (impériale) 5,35 po
Hauteur (métrique) 13,6 cm
Largeur (impériale) 5 po
Largeur (métrique) 12,7 cm
Poids (impériale) 9,9 lb
Poids (métrique) 4,5 kg
Indice IP IP21
Modes de fonctionnement En continu