Learn More
Fisherbrand™ Support mural pour cartouche simple
Code produit 11964159 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11964159 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11964159
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour fixer une seule cartouche ou la première cartouche d’une série. Les supports muraux Fisherbrand™ pour cartouches uniques permettent une connexion sûre et sécurisée.
  • Facilitent le processus de purification et de filtration de l’eau
  • Construction en aluminium et en plastique avec entrée de robinet
  • Livré avec 2 m de tube, des vis et des chevilles
Spécification
Taille du filtre 65 x 11 cm
À utiliser avec (application) Pour la purification de l’eau
À utiliser avec (équipement) Pour cartouches de déionisation ; cartouche de carbone activée ; cartouche de filtre micron ; cartouche d’échange d’ions COT ; kit de couplage rapide KCR
Comprend Vanne sur le dessus du support
Quantité 1 de chaque
Type Support mural