Learn More
R&L Enterprises™ Pinces de fourneau de chariot
Code produit 11899601 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
590 mm
740 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11899601 590 mm 1 pièce
11869701 740 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11899601
Expédition estimée: 02-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la protection et la sécurité lors de la manipulation d’objets chauffants en laboratoire. Les pinces de fourneau de chariot R&L Enterprises™ sont équipées d’un blindage circulaire pour protéger la main contre le rayonnement du four.
  • Fabriqués en acier inox
  • Pour la manipulation d’une grande variété de creusets, en particulier dans les fours à moufle
  • Actionnés par le pouce d’une main
Spécification
Type de produit Pinces du fourneau
À utiliser avec (application) Pour manipuler une grande variété de creusets et pour protéger la main contre tout rayonnement provenant du four
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 590 mm
Matériau Acier inoxydable