Learn More
Waring™ Speed Glass Bowl
Specifikationer
Specifikationer
| Amperage | 1.8 A |
| Voltage | 230 V |
| Electrical Requirements | 230 V, 50/60 Hz, 1.8A |
| Capacity (Metric) | 1 mL |
| Packaging Quantity | 1 Ea. |
| Product Type | Speed Glass Bowl |
| Frequency | 50/60 Hz |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?