Learn More
Haleco™ Sacs à déchets
Code produit 12536239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 L
100 L
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12536239 100 L 200 pièces
12526239 50 L 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12536239 Fournisseur Haleco™ Code fournisseur SACG100ST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.94€
    78.84€ / 200 pièces
    Économisez 221.10€
    73% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Couleur Gris
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Multi-usage
Matériau PEBD
Poids (métrique) 14,3 kg
Type de produit Sachet à déchets
Capacité (métrique) 100 L
Longueur (métrique) 950 mm
Largeur (métrique) 820 mm
Épaisseur (métrique) 50 μm