Learn More
Rogo Sampaic™ Verres de montre
Code produit 11702724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11702724 60 mm 20 pièces
11792714 40 mm 20 pièces
11738094 120 mm 10 pièces
11728094 100 mm 20 pièces
11748094 140 mm 10 pièces
11724146 160 mm 10 pièces
11778084 50 mm -
11708094 70 mm 20 pièces
11718094 80 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11702724 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur KBN013
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellents pour l’évaporation de liquides, la pesée de matières solides, le chauffage de petites quantités de substances et comme couvercles de bécher. Les verres de montre Rogo Sampaic™ sont fabriqués en verre borosilicaté transparent durable.
  • Disponibles en plusieurs diamètres
  • Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type Verre de montre
À utiliser avec (application) Bécher
Plage de températures (métrique) 500°C
Diamètre (métrique) 60 mm