Learn More
Rogo Sampaic™ Verres de montre
Code produit 11718094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
150 ml
250 ml
25 ml
2 l
3 l
400 à 600 ml
50 ml
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11718094 250 ml 20 pièces
11702724 100 ml 20 pièces
11792714 25 ml 20 pièces
11738094 1000 ml 10 pièces
11728094 400 à 600 ml 20 pièces
11748094 2 l 10 pièces
11724146 3 l 10 pièces
11778084 50 ml -
11708094 150 ml 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11718094 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur KBN015
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellents pour l’évaporation de liquides, la pesée de matières solides, le chauffage de petites quantités de substances et comme couvercles de bécher. Les verres de montre Rogo Sampaic™ sont fabriqués en verre borosilicaté transparent durable.
  • Disponibles en plusieurs diamètres
  • Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type Verre de montre
À utiliser avec (application) Bécher
Plage de températures (métrique) 500°C
Diamètre (métrique) 80 mm