Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre étanche Traceable
Code produit 15213986 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Balance:
Degré Fahrenheit
Diamètre (impériale) de la sonde:
0,12 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Balance Diamètre (impériale) de la sonde Conditionnement
15213986 Degré Fahrenheit 0,12 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15213986
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermomètre numérique étanche de poche. Thermomètre étanche traçable avec boîtier antichoc permettant à la sonde et au câble de 3 mètres de fonctionner avec précision même lorsqu'ils sont tous deux sous l'eau. Idéal pour les zones humides.
  • Écran LCD bien visible avec des chiffres de 1/4 po de haut faciles à lire d’un seul coup d’œil
  • L’écran LCD fonctionne dans des environnements présentant des températures supérieures au point de congélation
  • Disponible en deux modèles : Fahrenheit ou Celsius
Informations sur la commande
La plage est comprise entre -58 °F à 572 °F ou -50 °C à 300 °C avec une résolution de 0,1° et une exactitude de ±1 °C. Dimensions du boîtier : 1 3/4 x 1/2 Longueur de la sonde : 5 in
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,12 in
Diamètre (métrique) de la sonde 3.05 mm
À utiliser avec (application) Laboratoires humides, zones de lavage et pratiquement toutes les applications sur le terrain
Comprend Certificat de traçabilité, pile à oxyde d'argent 1,5 V, aimant, ventouse et Velcro™ . (Le support à ventouse permet de fixer n’importe où la sonde en acier inoxydable)
Longueur (impériale) du câble 120 in
Longueur (impériale) de sonde 4,5 in
Longueur (métrique) 19 cm
Longueur (métrique) du câble 304,8cm
Longueur (métrique) de sonde 137,16cm
Matériau Plastique ABS
Résolution 0,1°
Poids (impériale) 1,5 oz.
Poids (métrique) 40 g
Type de produit Thermomètre étanche
Température max. (impériale) 572°F
Température (impériale) min. -58°F
Plage de températures (impériale) -58°F à +572°F
Calibrated Oui
Type de batterie Oxyde d’argent
Précision ±1°F
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 9 cm
Balance Degré Fahrenheit