Learn More
Microspec™ Éparateur en forme de coin
Code produit 17855788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250
500
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17855788 250 250 pièces
17885588 500 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17855788 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur D7G
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éponges d'inoculation stériles en forme de coin pour EtO
  • Étaleurs recourbés
  • 37 mm x 180 mm,
  • EtO stérile
Spécification
Jetable Usage unique
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Conditionnement Emballé individuellement Microseal Sac
Quantité 250
Dimensions (impériale) 1,46 x 7 in
Dimensions (métrique) 37 x 180 mm
Matériau Plastique
Type de produit Étaleur d’inoculation