Learn More
Microspec™ Éparateur en forme de coin
Code produit 17885588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250
500
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17885588 500 500 pièces
17855788 250 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17885588 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur D6G
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éponges d'inoculation stériles en forme de coin pour EtO
  • Étaleurs recourbés
  • 37 mm x 180 mm,
  • EtO stérile
Spécification
Jetable Usage unique
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Conditionnement Microseal sachet de 5
Quantité 500
Dimensions (impériale) 1,46 x 7 in
Dimensions (métrique) 37 x 180 mm
Matériau Plastique
Type de produit Étaleur d’inoculation