Learn More
Microspec™ Étaleurs recourbés
Artikelnummer. 15712125
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
25 sachets de 20
7500
Conditionnement individuel
Conditionnement:
Sachet Microseal
Sachet Microseal, Ecopack
Packungsgröße:
250 pièces
500 pièces
7500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Packungsgröße
15712125 25 sachets de 20 Sachet Microseal 500 pièces
15672767 Conditionnement individuel Sachet Microseal 250 pièces
15702125 7500 Sachet Microseal 7500 pièces
15722125 7500 Sachet Microseal, Ecopack 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15712125 Lieferant Microspec™ Lieferanten-Nr. D10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.89€
    25.88€ / 500 pièces
    Économisez 4.01€
    13% de réduction
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Forme recourbée pour réduire la tendance à retourner
  • Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
  • Longueur totale pour éviter toute contamination
  • Jetable
  • Stériles, fabriqués aseptiquement
  • Réduit la tendance à retourner
Spezifikation
Jetable Usage unique
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 7,1 in
Longueur (métrique) 180 mm
Conditionnement Sachet Microseal
Quantité 25 sachets de 20
Matériau Polystyrène hautement résistant aux chocs
Type de produit Étaleur
Stérilité Fabrication aseptique
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.