Learn More
Fisherbrand™ Papiers de pesée de qualité 908
Code produit 11744576 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 150 mm (5,9 x 5,9 po)
95 x 110 mm (3,7 x 4,3 po.)
Conditionnement:
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11744576 95 x 110 mm (3,7 x 4,3 po.) -
11754576 150 x 150 mm (5,9 x 5,9 po) 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11744576
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Papier lisse satiné et résistant à l’humidité.
  • Papier lisse 45 g/m2
  • Avec aspect satiné, résistance à l’état humide
Spécification
À utiliser avec (application) Pesée de tous les types de substances, notamment la purée de betterave, les poudres et les liquides
Dimensions (L x l) 95 x 110 mm (3,7 x 4,3 po.)
Longueur (impériale) 3,7 po
Longueur (métrique) 95 mm
Matériau Papier
Largeur (impériale) 4,3 in
Largeur (métrique) 110 mm
Type de produit Papier de pesée
Forme Rectangulaires
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.