Learn More
Fisherbrand™ Papiers de pesée de qualité 908
Code produit 11754576 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 150 mm (5,9 x 5,9 po)
95 x 110 mm (3,7 x 4,3 po.)
Conditionnement:
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11754576 150 x 150 mm (5,9 x 5,9 po) 250 pièces
11744576 95 x 110 mm (3,7 x 4,3 po.) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11754576
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Papier lisse satiné et résistant à l’humidité.
  • Papier lisse 45 g/m2
  • Avec aspect satiné, résistance à l’état humide
Spécification
À utiliser avec (application) Pesée de tous les types de substances, notamment la purée de betterave, les poudres et les liquides
Dimensions (L x l) 150 x 150 mm (5,9 x 5,9 po)
Longueur (impériale) 5,9 in
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Papier
Largeur (impériale) 5,9 in
Largeur (métrique) 150 mm
Type de produit Papier de pesée
Forme Carré