Description
- Économiques
- Fonctionnement sans huile pour une maintenance réduite
- Haute tolérance à la vapeur d’eau
- Piège à liquide à l’entrée
- Réglage du vide / pression
- Applications : Filtration (1 à 4 entonnoirs), aspiration, dessiccation, SPE, aspirateur d’eau de remplacement, séchage sous vide
Spécification
Spécification
| Vide max. | 27,2''Hg ; |
| Comprend | Régulateur de vide (et pression), manomètre à vide (et pression), silencieux et piège à eau |
| Alimentation électrique | 230 V 50 Hz 1 Ph2. |
| Dimensions (L x l x H) | 20,6 x 22 x 25,4 cm |
| Type de prise | Européen (Schuko) |
| Puissance | 93 w |
| Type de pompe | Pompe à vide sèche |
| Déplacement d’air | 34 l/min |
| Applications | Filtration (1 à 4 entonnoirs), aspiration, dessiccation, SPE, remplacement de l'aspirateur à eau, séchage sous vide |
| Pression maximale | 100 psig |
| Afficher plus |