Learn More
Cytiva Disques de dosage d’antibiotiques Whatman™
Description
Utilisés avec la méthode Kirby-Bauer d’essais antibiotiques. Les disques de dosage d’antibiotiques Whatman™ déterminent le type d’agent causal des maladies infectieuses et leur sensibilité aux antibiotiques et aux agents chimiothérapeutiques.
Les disques de dosage d’antibiotiques sont utilisés pour déterminer le type d’agent causal des maladies infectieuses et pour vérifier leur sensibilité aux antibiotiques et aux agents chimiothérapeutiques in vitro au moyen de la méthode de détermination de la zone d’inhibition.
- À utiliser avec la méthode Kirby-Bauer d’analyse des antibiotiques
- Permettent une chimiothérapie rationnelle et sélective
Specifications
Specifications
| Type de produit | Disques pour dosage d’antibiotiques |
| Type de test | Maladies infectieuses, Sensibilité à la sensibilité aux antibiotiques |
| Type d’emballage | 1 000 disques/boîte. |
| Quantité | 1 000 disques/boîte. |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |