Learn More
Cytiva Feuilles protectrices de surface Whatman™ Benchkote
Code produit 11300674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 feuilles
50 feuilles
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11300674 50 feuilles 50 pièces
11353195 100 feuilles 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11300674 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2300916
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisez le désordre et la contamination en cas de déversement. Le protecteur de surface Whatman™ Benchkote comporte une couche de papier de laboratoire absorbant, lisse et de haute qualité qui absorbe les liquides répandus. Une seconde couche en PE
  • Fort : le protecteur de surface Benchkote est solide et résiste aux déchirures qu’il soit humide ou sec.
  • Faciles à utiliser : vous pouvez écrire avec de l’encre ou un stylo sur la surface blanche et lisse qui reste bien à plat
  • Nettoyage : adapté à la saturation avec un désinfectant pour protéger les paillasses où des agents pathogènes et d’autres bactéries sont présents
  • Jetable : le papier Benchkote peut être incinéré après utilisation
  • Combustion sûre : la couche en polyéthylène est rapidement brulée lors de l’incinération et ne fond pas ou ne coule pas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protecteur de surface
Matériau Polyéthylène
Absorbance 750 mL/ m²
Longueur (impériale) 18 po
Longueur (métrique) 460mm
Largeur (impériale) 22,5 in
Largeur (métrique) 570mm
Dimensions (L x l) 460 x 570 mm
À utiliser avec (application) Adaptés à la saturation avec un désinfectant
Quantité 50 feuilles