Learn More
Cytiva Papier pour chromatographie en cellulose Whatman™, qualité 17CHR
Code produit 15540763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 mm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15540763 90 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15540763 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 30178823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.10€
    55.40€ / 200 pièces
    Économisez 3.70€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Papiers en cellulose très absorbants avec une action capillaire et une imbibation par capillarité uniformes. Idéal pour la chromatographie préparative sur papier, le transfert Western et le transfert d’acide nucléique.
  • Uniformité de l’action capillaire et capacité d’imbibation par capillarité importantes dans les séparations chimiques
  • Permet des débits très élevés (190 mm/30 min)
  • Durable et adapté aux charges lourdes
  • Largement utilisé pour le transfert de protéines et d’acides nucléiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 90 x 69 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie préparative sur papier, transfert Western et transfert d’acide nucléique
Format Feuilles
Qualité CHR qualité 17
Matériau Cellulose
Largeur (métrique) 69 mm
Longueur (métrique) 90 mm