Learn More
QIAGEN Écouvillons en mousse, stériles
Code produit 11380844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11380844 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11380844 Fournisseur QIAGEN Code fournisseur WB100032
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les échantillons buccaux et salivaires.
  • Écouvillons stériles en mousse pour un prélèvement aisé des cellules buccales et salivaires, et un transfert vers les formats de cartes QIAcard FTA, par exemple.
  • La tête non abrasive de l’applicateur avec pointe en mousse est de la même taille que la surface de l’échantillon sur les cartes QIAcard FTA pour faciliter l’application des échantillons.
Spécification
Type Applicateur avec pointe en mousse
À utiliser avec (application) Pour le prélèvement de cellules salivaires et buccales
Quantité 100/paquet