Learn More
Cytiva™ Papiers de pesée de grade 2122 Whatman™
Code produit 11365254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
Largeur (métrique):
100 mm
150 mm
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
11365254 100 mm 100 mm 500 pièces
10499001 150 mm 150 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365254 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 10347893
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En pergamine. Les papiers de pesée de grade 2122 Whatman™ offrent un excellent transfert quantitatif à partir du papier. Une surface brillante confirme un transfert complet.
En pergamine. Les papiers de pesée de grade 2122 Whatman™ offrent un excellent transfert quantitatif à partir du papier. Une surface brillante confirme un transfert complet.
Permettent le transfert des échantillons vers des balances sans ajouter de substances indésirables susceptibles d’avoir un impact sur les résultats analytiques.
  • La surface lisse permet aux échantillons de glisser facilement et de ne pas être conservés sur le papier.
  • Le papier pergamine brillant permet de déterminer visuellement que l’échantillon entier a été enlevé.
  • Extrêmement fin (0,03 mm) et léger (40 g/m2) pour un transport sûr et sécurisé des échantillons.
  • Pas de colle ni d’additifs (sans résidus).
Contient un niveau élevé d’azote et ne doit pas être utilisé dans l’analyse de Kjeldahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Matériau Papier
Forme Carré
Type Papier de pesée
À utiliser avec (équipement) Balance
Épaisseur 0,03 mm
Dimensions (L x l) 3,93 x 3,93 po (100 x 100 mm)
Longueur (impériale) 3,93 in
Longueur (métrique) 100 mm
Largeur (impériale) 3,93 in
Largeur (métrique) 100 mm
Poids (métrique) 40 g/m2