Learn More
Cytiva™ Papier de transfert de grade GB003 Whatman™
Code produit 12425272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
7 cm
10 cm
15 cm
16 cm
20 cm
30 cm
46 cm
58 cm
Dimensions (LxW):
7 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
16 x 18 cm
20 x 20 cm
20 x 25 cm
30 x 60 cm
46 x 57 cm
58 x 60 cm
Largeur (métrique):
10 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
57 cm
60 cm
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Dimensions (LxW) Largeur (métrique) Conditionnement
12425272 7 cm 7 x 10 cm 10 cm 100 pièces
10508102 10 cm 10 x 10 cm 10 cm 50 pièces
11909257 58 cm 58 x 60 cm 60 cm -
11979257 20 cm 20 x 20 cm 20 cm 100 pièces
11959257 15 cm 15 x 20 cm 20 cm 100 pièces
11949257 15 cm 15 x 15 cm 15 cm -
11969257 16 cm 16 x 18 cm 18 cm 100 pièces
11989257 46 cm 46 x 57 cm 57 cm 100 pièces
12465292 20 cm 20 x 25 cm 25 cm 100 pièces
10693321 30 cm 30 x 60 cm 60 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12425272 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 10427806
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantit l’absence de contamination lors des phases du transfert. Le papier de transfert Whatman™ de grade GB003 élimine les variations d’une feuille à l’autre grâce à des tailles de membranes coupées avec précision.
Garantit l’absence de contamination lors des phases du transfert. Le papier de transfert de qualité GB003 Whatman™ élimine les variations d’une feuille à l’autre grâce à des tailles de membranes coupées avec précision.
Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif. Garantit l’absence de contamination lors des phases du transfert
  • Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie et de transfert. Assure la pénétration capillaire et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles pour obtenir des transferts propres et égaux lors du processus
  • Whatman 3 MM Chr est considéré comme la norme de l’industrie pour les procédures de transfert
  • Tailles pratiques disponibles sous forme de feuilles découpées avec précision par rapport au gel et aux tailles de membranes de transfert les plus appréciées. Utilisation possible dès sa “sortie de l’emballage” et élimination des variations d’une feuille à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longueur (métrique) 7 cm
Largeur (métrique) 10 cm
À utiliser avec (application) Papier à usage général pour Western Blot
Largeur (impériale) 3,9 in
Format Feuille
Matériau Cellulose pure
Longueur (impériale) 2,8 in
Dimensions (LxW) 7 x 10 cm
Épaisseur 0,8 mm
Qualité GB003
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.