Learn More
Cytiva Papier de transfert de grade GB005 Whatman™
Code produit 10339622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 cm
20 cm
58 cm
Largeur (métrique):
15 cm
20 cm
58 cm
Conditionnement:
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
10339622 20 cm 20 cm 25 pièces
10199320 58 cm 58 cm 25 pièces
11919257 15 cm 15 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10339622 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10426981
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    128.83€ / 25 pièces
    Économisez 30.17€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandé pour les applications où moins de couches de papier transfert doivent encore garantir une grande capacité. Le papier de grade GB005 Whatman™ assure la pénétration capillaire et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles pour obtenir des transferts propres et égaux lors du processus.
Recommandé pour les applications où moins de couches de papier transfert doivent encore garantir une grande capacité. Le papier de grade GB005 Whatman™ assure la pénétration capillaire et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles pour obtenir des transferts propres et égaux lors du processus.
Cellulose pure produite à partir des linters de coton de la plus haute qualité sans additifs pour s’assurer qu’aucune contamination ne se produira pendant les transferts
  • Fabriqués et testés spécifiquement pour les applications de transfert
  • Épaisseur : 1,5mm
  • Idéal pour les applications où un nombre moins important de couches de papier de transfert, qui réduisent le risque de piégeage des bulles d’air, doit toujours garantir une grande capacité
  • Découpé précisément selon les tailles de gel et de membrane de transfert les plus courantes, ce qui élimine toute variation d’une feuille à l’autre
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Longueur (métrique) 20 cm
    Largeur (métrique) 20 cm
    À utiliser avec (application) Recommandé pour le transfert semi-sec des protéines
    Format Feuille
    Matériau Cellulose
    Dimensions (LxW) 20 cm x 20 cm
    Épaisseur 1,5 mm
    Gamme de produits Whatman
    Qualité GB005