Learn More
Cytiva Whatman™ Capsules de filtration de l’air à usage unique HEPA-Cap
Code produit 10191381
Change view
Click to view available options
Zone de filtration:
1300 cm2
625 cm2
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Zone de filtration unitSize
10191381 1300 cm2 1 pièce
11384594 625 cm2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10191381 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 67027500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conserve 99,97 % de toutes les particules ;≥ 0,3 μm dans les flux d’air et de gaz. Les capsules de filtration d’air jetables avec bouchon HEPA Whatman™ sont utilisées dans les environnements scientifiques, industriels et de recherche pour de nombreuses applications de filtration des gaz et de l’air exigeant une rétention, une absorption des impuretés et un débit élevés.
Conserve 99,97 % de toutes les particules ;≥ 0,3 μm dans les flux d’air et de gaz. Les capsules de filtration d’air jetables avec bouchon HEPA Whatman™ sont utilisées dans les environnements scientifiques, industriels et de recherche pour de nombreuses applications de filtration des gaz et de l’air exigeant une rétention, une absorption des impuretés et un débit élevés.
  • Microfibre de verre laminée polyester
  • Filtre l’air de l’instrument et maintient l’air exempt de particules dans les chambres environnementales
  • Flux bidirectionnel
  • Boîtier en PP durable
  • Autoclavables
  • Pression maximale du boîtier : 4,1 bar (60 psi)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Description HEPA-CAP 75, raccord d’entrée cannelé 3/8 à 1/2  po, raccord de sortie cannelé 3/8 à 1/2  po
Matériau (membrane) Microfibre de verre laminé en polyester
Zone de filtration 1300 cm2
Matériau de boîtiers Polypropylène
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Type Capsule de filtration d’air jetable