Learn More
Cytiva™ Membranes en nylon Whatman™
Description
Flexibles et durables pour faciliter la manipulation. Les membranes en nylon Cytiva sont naturellement hydrophiles, rendant inutiles le prémouillage et l’utilisation d’agents mouillants lors de la filtration de solutions aqueuses.
- Membranes en nylon pur
- Résistants aux déchirures
- Filtrent de nombreux solvants organiques
- Autoclavable jusqu’à 135°C
- Les applications biotechnologiques comprennent la filtration des milieux de culture tissulaire, des milieux microbiologiques, des tampons et des solutions
- Utilisés en chromatographie pour filtrer les échantillons, les phases mobiles aqueuses et organiques, le dégazage sous vide
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de filtre | Filtre à membrane |
| Matériau | Nylon |
| Porosité | 0,45 μm |
| Hydrophobicité | Hydrophile |
| Quantité | 100 / boîte |
| Type | Disque à membrane de filtration |
| Diamètre (métrique) | 47 mm |