Learn More
Cytiva Whatman™ pH Indicators Reel Dispensers
Descripción
Used for rapid determination of pH values
- Instant pH readings
- Accurate for wide range of routine pH testing
- Convenient and portable for field use
Especificaciones
Especificaciones
| pH Range | 1 to 14 |
| Format | Reel |
| For Use With (Application) | Routine pH testing |
| Type | pH Indicator Dispenser |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?