Learn More
Cytiva™ Capsules à usage unique en PC Whatman™, 75 TF
Description
Stérilisent et éliminent les particules des flux d'air, de gaz et de liquide. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF assurent le nettoyage des gaz inertes dans les lignes de remplissage des flacons et l’isolement des gaz d’échappement d
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
- Intégrité testable
- Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
- Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Polycap TF 75, 0,2 mu;m, avec entrée et sortie MNPT (5 pièces) |
| Matériau (membrane) | PTFE |
| Porosité | 0,2 μm |
| Zone de filtration | 1000 cm2 |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Type d’entrée | Filetage NTP mâle (MNPT) |
| Pression max. | 4,1 bar (60 psi) |
| Type de sortie | Filetage NTP mâle (MNPT) |
| Quantité | 5Pack |
| Show More |