Learn More
Cytiva Microplaques UNIFILTER™ Whatman™
Code produit 10423772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Volume (métrique) des puits:
5 mL
10 mL
10 mL
Type de puits:
Fond plat (puits en F)
Rond
Nbre de puits:
24
48
Conditionnement:
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Volume (métrique) des puits Type de puits Nbre de puits Conditionnement
10423772 Stérile 10 mL Rond 24 25 pièces
11378674 Non stérile 10 mL Rond 24 25 pièces
11328684 Non stérile 5 mL Fond plat (puits en F) 48 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10423772 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 77015110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00€
    382.00€ / 25 pièces
    Économisez 36.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Fabriquées en PP pour une stabilité chimique et thermique supérieure. Les microplaques Whatman™ UNIPLATE™ conviennent au prélèvement simple de filtrat et aux techniques de dosages homogènes utilisées dans le criblage à haut débit (HTS).
Fabriquées en PP pour une stabilité chimique et thermique supérieure.Les microplaques Whatman™ UNIPLATE™ conviennent au prélèvement simple de filtrat et aux techniques de dosages homogènes utilisées dans le criblage à haut débit (HTS).
  • Résistent à des températures basses (-80°C) pour un stockage à long terme
  • Conformes aux normes ANSI™/SBS pour la compatibilité avec la plupart des lecteurs de microplaques et des dispositifs automatisés de manipulation des plaque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Description Microplaques UNIPLATE
Array 4 x 6
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) des puits 10 mL
Nbre de puits 24
Stérilité Stérile
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Idéales pour les techniques de dosages homogènes utilisées dans un screening à haut débit
Quantité 25/boîte