Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Différents revêtements de bouchons sont disponibles pour maintenir une étanchéité absolue. Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en plastique PEHD rigide mais flexible.
- Les revêtements en mousse de polyéthylène offrent une résistance aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
- Les revêtements en feuille de métal et en cellulose résistent aux hydrocarbures, aux h
Informations sur la commande
OD x H : 1,125 x 2,375 in (27 x 61 mm) avec capuchon. Identifiant minimum du cou, 0,5 in (12,3 mm). Conditionnés dans des plateaux utilitaires, chaque plateau compartimenté contenant 100 flacons. Conditionnés avec des bouchons fixés ou des bouchons conditionnés séparément. Les boîtes de 1 000 flacons sont conditionnées dans un seul sachet en plastique avec les bouchons dans un sachet séparé.
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Feuille de métal / pâte |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 0.5 in |
| Diamètre (impériale) externe | 1,06 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 12,7 mm |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 27 mm |
| Matériau | PEHD |
| Stérilité | Non-sterile |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Hauteur (impériale) | 2,4 in |
| Afficher plus |