Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ WHEATON™ Rack 36 positions pour diamètre intérieur ouvert de 23,1 mm
Code produit 11571325 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
36
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11571325 36 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11571325 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 868805
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
WHEATON™ Rack offre une solution polypropylène durable et autoclavable pour une organisation sécurisée des flacons. Doté d’un indexage alphanumérique, d’un drainage efficace et d’une stabilité empilable, il assure une manipulation, un nettoyage et une gestion fiable des échantillons en laboratoire.
Peut être nettoyé facilement dans une laveuse automatique ou autoclavée
  • En PP
  • La taille du rack dépend de l’OD du flacon
  • Facile à nettoyer et autoclavable
  • Indexation alphanumérique indiquée sur le rack
  • Les supports sont solides et empilables, même lorsque les fioles sont en place
  • Chaque puits possède une ouverture au fond pour faciliter le drainage
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Flacons
Matériau PP
Positions 36
Forme Vertical
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) D.E. de 6, 10, 20 ml 23 Flacons pour analyse d’espace de tête
Dimensions (L x l x H) 12,6 x 3,5 x 1,12 in. (32,2 x 9,1 x 2,8cm)
Longueur (métrique) 32,2 cm
Longueur (impériale) 12,6 in
Largeur (impériale) 3,5 in
Hauteur (impériale) 1,12 in
Diamètre (métrique) du puits 0,95 cm
Type de produit Portoir pour flacons
Diamètre (métrique) interne 0,85 cm
Étagères Amovible
Hauteur (métrique) 2,8 cm
Array 3 x 12
Largeur (métrique) 9,1 cm