Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ WHEATON™ Crémaillère à 50 positions pour diamètre intérieur ouvert de 28,1 mm
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les racks pour flacons peuvent être empilés même avec des flacons déjà en place. Peut être nettoyé facilement dans une laveuse automatique ou autoclavée
- En PP
- La taille du rack dépend de l’OD du flacon
- Facile à nettoyer et autoclavable
- Indexation alphanumérique indiquée sur le rack
- Les supports sont solides et empilables, même lorsque les fioles sont en place
- Chaque puits possède une ouverture au fond pour faciliter le drainage
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Flacons |
| Matériau | PP |
| Positions | 50 |
| Forme | Vertical |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Gamme de température (métrique) | 121°C |
| Dimensions (L x l x H) | 33 x 17 x 3 cm |
| Afficher plus |