Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Round Bottle with White PP Cap and PTFE-Faced Foamed Polyethylene Liner
Shop All Wheaton Science Products ProductsDescrizione
Ideal for use as sample bottles
- Made from clear USP Type III soda-lime glass for reliable chemical compatibility
- Taller and narrower profile than straight-sided jars for efficient storage and handling
- White polypropylene cap with PTFE-faced foamed polyethylene liner provides a secure, resealable closure
- Suitable for dry powders, soil samples, and specimen storage
- Available in multiple capacities to suit a range of laboratory needs
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 30 mL |
| Color | Clear |
| Diameter (English) | 1.33 in. |
| Material | Soda Lime Glass |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Color | White |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Mouth | Wide |
| Height (Metric) | 70 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?