Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Joints avec opercule en Al Wheaton™, non revêtus
Code produit 10270322 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10270322 Naturel 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10270322 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 22417801
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
WHEATON™ Les joints ouverts en aluminium sans revêtement exposent le bouchon pour un prélèvement facile de l’échantillon à l’aide d’une seringue. Disponible dans une large gamme de tailles et de couleurs, y compris naturelle, rouge, bleue et verte, avec de bonnes propriétés barrières et une résistance chimique.
Les joints avec opercule exposent le bouchon pour récupérer les échantillons à l’aide d’une seringue. Les joints avec opercule en aluminium Wheaton™ sont disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs.
  • La conception à dessus ouvert expose le bouchon pour le prélèvement de l’échantillon à l’aide d’une seringue
  • Large gamme de styles et de tailles disponibles
  • La sélection des couleurs inclut naturel, rouge, bleu et vert
  • Bonnes propriétés barrières
  • Résistance chimique à l’alcool et à l’acétone, entre autres
Spécification
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Aluminium
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Septum Non
Quantité 1000/carton
Taille du bouchon 20 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à sertir de 20 mm
Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Joint