Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Joints en aluminium à détachement, non doublés
Code produit 10633543 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Taille du bouchon Conditionnement
10633543 Naturel 20 mm 1000 pièces
11718789 Vert 13 mm 1000 pièces
10580463 Rouge 20 mm 1000 pièces
11708789 Bleu 13 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10633543 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 22419301
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
WHEATON™ Les joints en aluminium détachables, non doublés, se retirent complètement de la bouteille, permettant ainsi de couler librement le contenu. Disponibles dans une gamme de tailles et de couleurs, ces joints offrent de bonnes propriétés barrières et une résistance chimique à l’alcool et à l’acétone.
Les joints déchirables peuvent se retirer complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon. Wheaton™ Les Languettes en aluminium détachables, non Lignées, sont disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs.
  • Bonnes propriétés barrières
  • Plusieurs coloris disponibles : naturel, rouge, bleu et vert
  • Résistance chimique à l’alcool et à l’acétone, parmi tant d’autres
Spécification
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Aluminium
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Septum Non
Quantité 1000/boîte
Taille du bouchon 20 mm
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon détachable complet