Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambré Wheaton™ avec bouchons en PE revêtus de PTFE
Code produit 10623143 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10623143 60 ml 20-400 mm 24 pièces
10051382 30 ml 20-400 mm 48 pièces
10061382 125 ml 22-400 mm 24 pièces
10633143 250 ml 24-400 mm 12 pièces
10376422 500 mL 28-400 mm 12 pièces
10234642 1000 ml 33-400 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10623143 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216843
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
  • Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons (commander les bouchons séparément).
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz., 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 1,53 in
Matériau Verre
Couleur de bouchon Blanc
Certifications/Conformité USP type III
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 94 mm
Type de produit Flacon rond Boston
Hauteur (impériale) 3,7 po
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui